Läs mer
Sampling Systems™ Rostfritt stål PharmaBottles™
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Diameter (metrisk):
83 mm
102 mm
Höjd (metrisk):
154 mm
178 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Multifunktionsbehållare
- 316L kropp och lock i rostfritt stål
- Robust konstruktion
- Sprickfri inredning
- Alla svetsar slipade och polerade
- Komplett med skruv på locket
- Silikon (FDA acceptabel) packning i locket
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Förslutningstyp | Gängad mössa |
| Diameter (metrisk) | 102 mm |
| Höjd (metrisk) | 178 mm |