Läs mer
Sampling Systems™ Rostfritt stål PharmaBottles™
Produktkod. p-7138942 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Diameter (metrisk):
83 mm
102 mm
Höjd (metrisk):
154 mm
178 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15839721
Brand: Sampling Systems™ A8461000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sampling Systems™ Rostfritt stål PharmaBottles™ är idealiska för användning med pulver och vätskor.
  • Multifunktionsbehållare
  • 316L kropp och lock i rostfritt stål
  • Robust konstruktion
  • Sprickfri inredning
  • Alla svetsar slipade och polerade
  • Komplett med skruv på locket
  • Silikon (FDA acceptabel) packning i locket
Specifikationer
Material Rostfritt stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Förslutningstyp Gängad mössa
Diameter (metrisk) 102 mm
Höjd (metrisk) 178 mm