Läs mer
Buerkle™ Rostfritt stål PharmaSpoon™
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
650 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För provtagning av pulverformiga ämnen, mellanprodukter och material inom läkemedelsindustrin
- Specialmaterial med utmärkta ytegenskaper måste användas för att förhindra korskontaminering
- Tillverkad av rostfritt stål AISI 316L (1.4404)
- Yta högpolerad för hand (ej elektropolerad)
- Ytegenskaper hos PharmaSpoon ger betydande fördelar
- Möjliga rester är även synliga i spårsektorn (μ g-sektor)
- Ytan är lätt att rengöra
- De PharmaSpoon är också lämplig för steril provtagning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Sked |
| Avsluta | Hög polish |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Längd (metrisk) | 650 mm |