Läs mer
Bochem™ Pipettboxar i rostfritt stål
Produktkod. 10751352
Change view
Mått: 70L x 70W x 290mmH
Produktkod.
10751352 Mått: 70L x 70W x 290mmH
1 options
Produktkod. 10751352 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8871
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Höjd (metrisk) 70 mm
Diameter (metrisk) 70 x 70mm
Material Rostfritt stål
Bredd (metrisk) 70mm
Produkttyp Pipett lådor