Läs mer
BRAND™ Kolvstång i rostfritt stål
Produktkod. 10727981 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1, 2, 5μ L
10 μl
100 μl
20 och 25μ L
200 μl
50 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10727981 50 μl Paket med 3
11813950 200 μl Paket med 3
10473901 20 och 25μ L Paket med 3
10231931 100 μl Paket med 3
10251881 10 μl Paket med 3
10799462 1, 2, 5μ L Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10727981 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 701934
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Designad för kapaciteter större än 20 μL.
  • DE-M-märkning
  • Försedd med tätning
  • Levereras i förpackningar om 3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DE-M
Material Rostfritt stål
Volym (metrisk) 50 μl
För användning med (utrustning) Transferpettor kapacitet 50 μL
Kvantitet 3/Pk.