Läs mer
Heidolph™ BR 12 Pivot-blad impeller
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Längd (metrisk):
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Speciellt vid användning av smalhalsade kärl, t.ex. rundbottnade kolvar, används ett omrörningsverktyg med vridbara blad. Precis som vårt svängbara skovelhjul BR 12.
Detta skovelhjul är idealiskt för upplösning och homogenisering i kärl med följande egenskaper:
- Idealisk kärldiameter: 120 mm
- Idealisk markfrigång: 6 mm
- Idealisk fyllnadsnivå: 120 mm
- Idealisk volym: 1400 ml
Det svängbara skovelhjulet BR 12 har en total längd på 400 mm och är tillverkat av rostfritt stål. Dess omrörarskaft har en diameter på 8 mm.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) axel | 8 mm |
| Höjd (metrisk) kniv | 15 mm |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Hastighet | 2000 rpm |
| Typ | Pivoterande bladhjul |
| Vikt (metrisk) | 0.48 kg |
| Material | Rostfritt stål |