Läs mer
IKA™ Plattställ i rostfritt stål
Produktkod. 10354581 Handla allt IKA Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
560 mm
800 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10354581 800 mm Varje
10346641 560 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10354581 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003160100
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta tallriksställ med IKA digitala magnetomrörare. IKA Plate Stands har en robust konstruktion i rostfritt stål och en halkbeständig folie.
  • Diameter på stödstång: 16mm
  • Max. belastning: 5 kg
  • Mått (D x B): 316 x 200 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 800 mm
Diameter (metrisk) Stång 16 mm
Produkttyp Tallriksställ
Form Rektangulär
Färg Grå
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 5 kg