Läs mer
IKA™ Plattställ i rostfritt stål
Handla allt IKA Produkter
Höjd (metrisk):
560 mm
800 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Använd detta tallriksställ med IKA digitala magnetomrörare. IKA Plate Stands har en robust konstruktion i rostfritt stål och en halkbeständig folie.
- Diameter på stödstång: 16mm
- Max. belastning: 5 kg
- Mått (D x B): 316 x 200 mm
Specifications
Specifications
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 560 mm |
| Diameter (metrisk) Stång | 16 mm |
| Produkttyp | Tallriksställ |
| Form | Rektangulär |
| Färg | Grå |
| Kvantitet | 1 st |
| Vikt (metrisk) | 5 kg |