Läs mer
Sampling Systems™ Spetsad sax i rostfritt stål
Produktkod. 15879641 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
Längd (metrisk) kniv:
45 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Längd (metrisk) kniv Förpackningsstorlek
15879641 150 mm 45 mm Varje
15889641 200 mm 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15879641 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. A364150
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Beräknad leverans: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dessa rostfria saxar är gjorda av hygieniskt 420 rostfritt stål med en dubbelspetsdesign.
  • Polerad finish
  • Två storlekar tillgängliga
  • 420 rostfritt stål
Spezifikation
Längd (metrisk) 150 mm
Längd (metrisk) kniv 45 mm
Material Rostfritt stål (AISI 420)
Tipsstil Dubbelpunkt
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.