Läs mer
Sampling Systems™ Spetsad sax i rostfritt stål
Produktkod. 15889641 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
Längd (metrisk) kniv:
45 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Längd (metrisk) kniv Förpackningsstorlek
15889641 200 mm 100 mm Varje
15879641 150 mm 45 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15889641 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A364200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00 SEK
    115.06 SEK / Paket med 1
    Save 6.94 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Dessa rostfria saxar är gjorda av hygieniskt 420 rostfritt stål med en dubbelspetsdesign.
  • Polerad finish
  • Två storlekar tillgängliga
  • 420 rostfritt stål
Specifikationer
Längd (metrisk) 200 mm
Längd (metrisk) kniv 100 mm
Material Rostfritt stål (AISI 420)
Tipsstil Dubbelpunkt