Läs mer
Kap-Uts Kulturrörförslutningar
Produktkod. 15245376 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Storlek (metrisk):
13 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (metrisk) Förpackningsstorlek
15245376 13 mm Paket med 144
15215637 16 mm Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15245376 Leverantör Kap-Uts Leverantörsnummer 0450000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8525.00 SEK
    7902.46 SEK / Paket med 144
    Save 622.54 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Dessa kulturrörsförslutningar säkerställer livsdugligheten hos mikrobiologiska kulturer genom att skydda fast media och buljong från överdriven avdunstning. De passar tätt på kantlösa odlingsrör och flaskor samtidigt som de tillåter gasutbyte och ventilation.
  • Förslutningar minimerar avdunstning samtidigt som det tillåter nödvändigt gasutbyte.
  • Positiva greppförslutningar av rostfritt stål eller autoklaverbar polypropen.
Specifikationer
Produkttyp Kulturrörförslutning
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål
Kvantitet 144 Pk.
Storlek (engelska) 0,5 tum
Storlek (metrisk) 13 mm
Rörmaterial Rostfritt stål