Läs mer
Bochem™ Rostfritt stål-laboratoriegrytlocklock
Produktkod. 10561741
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240mm
320 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre
10561741 180 mm
10419810 200 mm
10450733 240mm
10095370 320 mm
10195880 160 mm
10740661 220 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10561741 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8371
Beräknad leverans: 26-02-2027
Innehåller
Endast lock.
Bochem™ Rostfritt stållock för att användas med laboratoriegrytor i rostfritt stål. Pots ingår INTE.
  • Rostfritt stål
  • För användning med Bochem potar 8360-67
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 180 mm
För användning med (utrustning) 2 L kruka
Material Rostfritt stål (18/10)
Produkttyp Laboratoriegrytlock