Läs mer
Bochem™ Rostfritt stål-laboratoriegrytlocklock
Produktkod. 10740661
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240mm
320 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre
10740661 220 mm
10419810 200 mm
10450733 240mm
10095370 320 mm
10195880 160 mm
10561741 180 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10740661 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8373
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 SEK
    461.61 SEK / Paket med 1
    Save 73.39 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Innehåller
Endast lock.
Bochem™ Rostfritt stållock för att användas med laboratoriegrytor i rostfritt stål. Pots ingår INTE.
  • Rostfritt stål
  • För användning med Bochem potar 8360-67
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 220 mm
För användning med (utrustning) 6,5 L gryta
Material Rostfritt stål (18/10)
Produkttyp Laboratoriegrytlock