Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Graderade hällbägare i rostfritt stål
Produktkod. 11747964 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11747964
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 0722400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät och häll enkelt prover med graderade hällbägare i rostfritt stål.
  • Mät volymer enkelt med interna graderingsmarkörer
  • Perfekt för högre temperaturer— tål temperaturer upp till 650 °F (182 °C)
  • Har greppvänliga handtag för bekväm hällning
  • Bägare är graderade i ml och oz.
  • Tillverkad av medium gauge 304 rostfritt stål
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,5 gal.
Diameter (engelska) Yttre 5,9 tum
Diameter (metrisk) Yttre 151 mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Rostfritt stål
Höjd (engelska) 6,8 tum
Höjd (metrisk) 172 mm
Temperatur (engelska) Max. Drift 800,1 °F
Temperatur (metrisk) Max. Drift 426,7 °C
Typ Bägare
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Stil Hanteras