Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Graderade hällbägare i rostfritt stål
Produktkod. 11770319 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11770319 5000 mL Varje
11727964 500 mL Varje
11737964 1000 mL Varje
11747964 2000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11770319 Leverantör Cole-Parmer™ Essentials Leverantörsnummer 0722600
Beräknad leverans: 29-12-2026
Mät och häll enkelt prover med graderade hällbägare i rostfritt stål.
  • Mät volymer enkelt med interna graderingsmarkörer
  • Perfekt för högre temperaturer— tål temperaturer upp till 650 °F (182 °C)
  • Har greppvänliga handtag för bekväm hällning
  • Bägare är graderade i ml och oz.
  • Tillverkad av medium gauge 304 rostfritt stål
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Diameter (engelska) Yttre 16,9 cm
Diameter (metrisk) Yttre 178 mm
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Material Rostfritt stål
Höjd (engelska) 8,3 tum
Höjd (metrisk) 210 mm
Temperatur (engelska) Max. Drift 800,1 °F
Temperatur (metrisk) Max. Drift 426,7 °C
Typ Bägare
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Stil Hanteras