Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Graderade hällbägare i rostfritt stål
Shop alle Cole-Parmer produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Varje
Beskrivelse
- Mät volymer enkelt med interna graderingsmarkörer
- Perfekt för högre temperaturer— tål temperaturer upp till 650 °F (182 °C)
- Har greppvänliga handtag för bekväm hällning
- Bägare är graderade i ml och oz.
- Tillverkad av medium gauge 304 rostfritt stål
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelska) | 16,9 oz. |
| Diameter (engelska) Yttre | 3,5 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 90 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (engelska) | 4,5 tum. |
| Höjd (metrisk) | 115 mm |
| Temperatur (engelska) Max. Drift | 800,1 °F |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 426,7 °C |
| Typ | Bägare |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion