Läs mer
Hanna Instruments™ Sond i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Sond |
| Material | Rostfritt stål |
| Sensortyper | PT 100 |
| För användning med (applikation) | Mätning & penetration av halvfast material |
| Noggrannhet | ±0,25 °C |
| Svarstid | 30 sek. |
| Temperaturområde (metriskt) | -30 °C till +350 °C |
| Längd (metrisk) | 1 m |