Läs mer
Hanna Instruments™ Sond i rostfritt stål
Produktkod. p-8005752
Change view
För användning med (applikation):
Mätning & penetration av halvfast material
Mätning av vätskor och luft
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) unitSize
10316061 Mätning & penetration av halvfast material Varje
10623852 Mätning av vätskor och luft Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10316061 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI768P
Bara null kvar
Specifikationer
Beskrivning Sond
Material Rostfritt stål
Sensortyper PT 100
För användning med (applikation) Mätning & penetration av halvfast material
Noggrannhet ±0,25 °C
Svarstid 30 sek.
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +350 °C
Längd (metrisk) 1 m