Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-belagda spatlar i rostfritt stål
Produktkod. 11553512 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11553512
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa PTFE-belagda trågspatlar är designade med högkvalitativa komponenter i rostfritt stål och är idealiska i de flesta laboratorie-, forsknings- och andra miljöer.
  • Trågbladsmått 8 mm bred x 50 mm lång x 1,5 mm djup PTFE-belagd
  • Total längd 150 mm
  • Utmärkt värmebeständighet och stor kryogen stabilitet
  • Finns i standardpaket om 1
  • Appliceras som självgrundande enkelskikts PTFE
  • Friktionskoefficienten ligger i allmänhet i intervallet 0,05 till 0,20
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Beläggning PTFE Xylan™
Produkttyp Tråg spatel
För användning med (applikation) Idealisk för biologi, mikrobiologi och farmaceutiska tillämpningar
Bredd (metrisk) kniv 8 mm
Temperatur (metrisk) Max -195 °C till +260 °C
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 150 mm