Läs mer
Julabo™ Rostfritt stål/PTFE extern Pt100-sensor
Produktkod. 10748708
Storlek:
200 x 6 mm
300 x 6 mm
900 x 6 mm
1200 x 6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10748708
Brand: Julabo™ 8981015
Bara null kvar
Specifikationer
Beskrivning Extern Pt100-sensor
För användning med (utrustning) Lämplig för CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME, F26-ME kyl-/värmecirkulator
Material PTFE-belagt rostfritt stål
Storlek 300 x 6 mm
Diameter (metrisk) 300 x 6 mm