Läs mer
Julabo™ Rostfritt stål/PTFE extern Pt100-sensor
Produktkod. p-8013556
Storlek:
200 x 6 mm
300 x 6 mm
900 x 6 mm
1200 x 6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11994768
Brand: Julabo™ 8981014
Bara null kvar
Specifikationer
Beskrivning Extern Pt100-sensor
För användning med (utrustning) Lämplig för CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME, F26-ME kyl-/värmecirkulator
Material PTFE-belagt rostfritt stål
Storlek 1200 x 6 mm
Diameter (metrisk) 1200 x 6 mm