Läs mer
Buerkle™ Multiprovtagare i rostfritt stål
Längd (metrisk):
550 mm
850 mm
1500 mm
Inkluderar:
3 kammare
3 samlingskammare
5 kammare
5 samlingskammare
Material:
Rostfritt stål (V4A)
Rostfritt stål (V4A), PTFE
Storlek:
1355 mm Insticksdjup
430 mm Insticksdjup
710 mm Insticksdjup
Förpackningsstorlek:
Varje
Beschreibung
- Alla lagerprover kan samlas in från alla lager i behållaren
- Olika bulkgods kan samlas in med lansarna, från det finaste pulvret till stora korn som majs eller nötter
- Säker och pålitlig provtagning görs ännu enklare med användbara specialtillbehör som tätningshylsor, Quali-Paper , rengöringsborstar, tömningsanordningar och tätningskontroller
- aluminium, AISI 316L (1.4404) eller AISI 316L/PTFE
- Version gjord av AISI 316L (1.4404)/PTFE med låg vikt på grund av PTFE-provkammare.
- Med färgkodningssystem
- 25 mmØ
- Minsta möjliga mellanrum mellan inner- och ytterröret
- Enkel rengöring, avtagbar spets
- Färgkodning (Multi och Uno sampler)
- Ultrarena material
- Utmärkt bearbetning, robust modell
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Multi Sampler |
| Material | Rostfritt stål (V4A), PTFE |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Inkluderar | 5 samlingskammare |
| Typ av handtag | T-form |
| Kapacitet (metrisk) | 17 mL |
| Storlek | 1355 mm Insticksdjup |
| Certifikat och efterlevnad | DÅN |
| För användning med (applikation) | För flerpunktsprovtagning från flera förutbestämda provtagningsdjup, livsmedel |
| Längd (metrisk) | 1500 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur