Läs mer
Buerkle™ Rostfritt stål Quali Rod Cylindrisk
Produktkod. 10260082 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
260 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10260082 260 mm Varje
1 options
Produktkod. 10260082 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53110101
I lager
Cylindrisk hålborr med vass skäregg, kan lätt drivas in i pastaliknande och halvfasta ämnen. De utskurna proverna avlägsnas därefter med lämplig stötstångsejektor. Total längd 260 mm. InreØ 8 mm, yttreØ 10 mm.
Cylindrisk hålborr med vass skäregg, kan lätt drivas in i pastaliknande och halvfasta ämnen. De utskurna proverna avlägsnas därefter med lämplig stötstångsejektor. Total längd 260mm. Innerdiameter 8 mm, ytterdiameter 10 mm.
  • Rostfritt stål V2A (1.4301)
  • Steriliserbar
  • Innerdiameter 8 mm, ytterdiameter 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Quali Rod Cylindrisk
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 260 mm