Specifikationer
| Färg | Silver |
| Höjd (metrisk) | 225 mm |
| Höjd (engelska) | 8,9 tum |
| Längd (metrisk) | 556 mm |
| Längd (engelska) | 21,9 tum. |
| Bredd (metrisk) | 140 mm |
| Bredd (engelska) | 5,5 tum |
| Mått (L x B x H) | 556 x 140 x 225 mm |
| För användning med (utrustning) | 53 mm höga kryoboxar |
| Håller | 16 lådor |
| Visa mer |