Läs mer
Heidolph™ Radialflödeshjul i rostfritt stål
Produktkod. 10569521 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Längd (metrisk):
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10569521 400 mm Varje
1 options
Produktkod. 10569521 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5092000000
Beräknad leverans: 01-10-2026
Exakt omrörning kräver noggrant val av omrörare. Detta radialflödeshjul av rostfritt stål är idealiskt för omrörning med låg eller medelviskositet vid medelhastigheter.
  • Medelhastighet omrörning
  • Blandningsuppgifter med låg eller medelviskositet
  • Idealisk för gasning av vätskor
  • Skapar ett radiellt flöde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Skaft 0,3 tum.
Diameter (metrisk) axel 8 mm
Höjd (metrisk) kniv 8 mm
Längd (engelska) 15,7 tum
Längd (metrisk) 400 mm
Hastighet 2000 rpm
Typ Radialflödespumphjul
Material Rostfritt stål