missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Endecotts™ Stainless Steel Receiver For Brass Test Sieves

Produktkod. 12348069
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med (utrustning):
Mässingssikt (200 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
12348069 Mässingssikt (200 mm) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12348069 Leverantör Endecotts™ Leverantörsnummer 200BRASREC

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Use these receivers with microplate sieves. Endecotts™ Stainless Steel Receivers For Brass Test Sieves are used in conjunction with a liquid medium to assist the passage of extremely fine particles through the apertures.

  • FOR SIH-400 Series brass 200mm sieves
  • Available with the following diameters: 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 400 and 450mm as well as 3, 8, 12 or 18 inches
  • Half height receivers are also available

Specifikationer

För användning med (utrustning) Mässingssikt (200 mm)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.