Läs mer
Fisherbrand™ Mottagare av rostfritt stål för testsilar
Produktkod. 11517033 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
100 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11517033 200 mm Varje
11502583 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11517033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.48 SEK
    331.14 SEK / Paket med 1
    Save 97.34 SEK
    22% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För insamling av material som bearbetas genom Fisherbrand™ Testsilar av rostfritt stål.
  • Tillgänglig för storlekarna 100 och 200 mm
  • Överensstämmer med BS 410: Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000
Specifikationer
Kvantitet 1 vardera
Produkttyp Sållmottagare
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Samling av siktat material
Diameter (metrisk) Yttre 200 mm