Läs mer
Endecotts™ Mottagare i rostfritt stål
Beskrivning
Fullhöjdsmottagare för användning med testsilar. Endecotts™ Mottagare av rostfritt stål används i stor utsträckning med testsilar för alla typer av laboratorieprovtagning och partikelstorleksanalys.
- Konstruktion i rostfritt stål
- För användning med rostfritt stål vävda trådnät testsiktar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bottenskydd för screening |
| Material | Rostfritt stål |
| Diameter (metrisk) | 450 mm |
| Förpackningsmängd | 1 st. |