Läs mer
Bochem™ Rektangelprovrörsstativ i rostfritt stål
Positioner:
12
24
48
Array:
2 x 12
2 x 6
4 x 12
Diameter (metrisk) öppning:
17 mm
20 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Array | 2 x 12 |
| Håller | Rör (17 mm) |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Positioner | 24 |
| Diameter (metrisk) öppning | 17 mm |