Läs mer
Labcold™ Avancerade apotekskylskåp
Produktkod. 12948614
Change view
Kapacitet (metrisk):
571 l
1245 l
Dörr stil:
Glas
Solid
Modell:
RPFG21042
RPFG44042
RPFR44042
Hyllor:
4
6
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Dörr stil Modell Hyllor Förpackningsstorlek
12948614 571 l Glas RPFG21042 4 Varje
12908614 1245 l Glas RPFG44042 6 Varje
12938614 1245 l Solid RPFR44042 6 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12948614 Leverantör Labcold™ Leverantörsnummer RPFG21043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161805.00 SEK
    84526.00 SEK / Paket med 1
    Save 77279.00 SEK
    47% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-01-2027
Med mikroprocessorstyrd temperaturreglering för noggrannhet och stabilitet. Labcold™ Advanced Pharmacy Refrigerators har ett temperaturområde på 2° till 8 °C.
  • Fläktcirkulerad insida
  • Konstruktion i rostfritt stål
  • Dörrlås monterade som standard
  • Digital temperaturdisplay med ljudlarm
  • Kraftiga låsbara hjul på större modeller
  • Optimerad luftcirkulation
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 571 l
Temperaturområde 2 °C till 8 °C
Dörr stil Glas
Hyllor 4
Kondensor typ Automatisk
Avfrosta Automatisk
Modell RPFG21042
Djup (metrisk) Exteriör 720 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 820 mm
Bredd (metrisk) Exteriör 1980 mm
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz