Läs mer
Fisherbrand™ Rektangulära retortstativbaser
Produktkod. 11518102 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11518102 160 mm Varje
11538102 250 mm Varje
11548102 315 mm Varje
11528102 200 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11518102
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för hjälp att hålla fast bänkutrustning och glas. Fisherbrand™ Rektangulära retortstativbaser är tillverkade av blått akrylbehandlat stål.
  • Utan spö
  • Med 10 mm hål
  • Försedd med gummifötter
  • Gängad i mitten av ena kortsidan
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Mått (L x B) 160 x 100 mm
Längd (metrisk) 160 mm
Inkluderar Med hål
Produkttyp Retortstativbas
Färg Blått