Läs mer
Fisherbrand™ Rektangulära retortstativbaser
Produktkod. p-8012540 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11518102
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utmärkt för hjälp att hålla fast bänkutrustning och glas. Fisherbrand™ Rektangulära retortstativbaser är tillverkade av blått akrylbehandlat stål.
  • Utan spö
  • Med 10 mm hål
  • Försedd med gummifötter
  • Gängad i mitten av ena kortsidan
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Mått (L x B) 160 x 100 mm
Längd (metrisk) 160 mm
Inkluderar Med hål
Produkttyp Retortstativbas
Färg Blått