Läs mer
Schneider Gerd™ Rostfritt stål höger analyssked spatel
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Skedar samlar upp och transporterar torra ämnen eller vätskor
- Spatlar är idealiska för att arbeta med pulver, röra och blanda
- Perfekt för minimala mängder kemikalier
- Två ändformer ger ökad mångsidighet
- Redskap av polerat rostfritt stål rengörs enkelt och är korrosionsbeständigt
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Produkttyp | Höger analyssked spatel |
| Bladmaterial | Stål |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 180 mm |