Läs mer
Schneider Gerd™ Rostfritt stål höger analyssked spatel
Produktkod. 10316644
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10316644
Brand: Schneider Gerd™ 212
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna spatel för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer. Schneider Gerd™ Spatlar för rätt analyssked i rostfritt stål är idealiska för användning med ett brett utbud av föreningar.
  • Skedar samlar upp och transporterar torra ämnen eller vätskor
  • Spatlar är idealiska för att arbeta med pulver, röra och blanda
  • Perfekt för minimala mängder kemikalier
  • Två ändformer ger ökad mångsidighet
  • Redskap av polerat rostfritt stål rengörs enkelt och är korrosionsbeständigt
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Produkttyp Höger analyssked spatel
Bladmaterial Stål
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 150 mm