Läs mer
Heidolph™ Ringade propellrar i rostfritt stål
Produktkod. 10242361 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Modell:
PR 31
PR 32
PR 33
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
10242361 PR 33 Varje
10490263 PR 31 Varje
10232361 PR 32 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10242361 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5093300000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2220.00 SEK
    1991.98 SEK / Paket med 1
    Save 228.02 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Tillverkad av rostfritt stål (AISI 316L), rekommenderas detta pumphjul för applikationer som kräver en genomsnittlig eller hög hastighet och för blandningsuppgifter med medel eller hög viskositet.
  • Rekommenderas för applikationer som kräver en genomsnittlig eller hög hastighet
  • För blandningsuppgifter med medium eller hög viskositet
  • Utmärkta blandningsegenskaper för homogenisering och suspensioner
  • Dessa modeller skapar ett axiellt flöde
  • Tillverkad av rostfritt stål (AISI 316L), propellerdiameter 45 mm, längd 400 mm,Ø pumphjulsaxel 8 mm, maxvarvtal 2 000 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 8 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
Höjd (metrisk) kniv 8 mm
Längd (metrisk) 400 mm
Modell PR 33
Hastighet 800 rpm
Typ Ringad propeller
Material Rostfritt stål