Läs mer
Heidolph™ Ringade propellrar i rostfritt stål
Produktkod. 10490263 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Modell:
PR 31
PR 32
PR 33
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell unitSize
10490263 PR 31 Varje
10232361 PR 32 Varje
10242361 PR 33 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10490263 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5093100000
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål (AISI 316L), rekommenderas detta pumphjul för applikationer som kräver en genomsnittlig eller hög hastighet och för blandningsuppgifter med medel eller hög viskositet.
  • Rekommenderas för applikationer som kräver en genomsnittlig eller hög hastighet
  • För blandningsuppgifter med medium eller hög viskositet
  • Utmärkta blandningsegenskaper för homogenisering och suspensioner
  • Dessa modeller skapar ett axiellt flöde
  • Tillverkad av rostfritt stål (AISI 316L), propellerdiameter 45 mm, längd 400 mm,Ø pumphjulsaxel 8 mm, maxvarvtal 2 000 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 8 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
Höjd (metrisk) kniv 8 mm
Längd (metrisk) 400 mm
Modell PR 31
Hastighet 2000 rpm
Typ Ringad propeller
Material Rostfritt stål