Läs mer
Heidolph™ Ringade propellrar i rostfritt stål
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Modell:
PR 31
PR 32
PR 33
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rekommenderas för applikationer som kräver en genomsnittlig eller hög hastighet
- För blandningsuppgifter med medium eller hög viskositet
- Utmärkta blandningsegenskaper för homogenisering och suspensioner
- Dessa modeller skapar ett axiellt flöde
- Tillverkad av rostfritt stål (AISI 316L), propellerdiameter 45 mm, längd 400 mm,Ø pumphjulsaxel 8 mm, maxvarvtal 2 000 rpm
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 8 mm |
| Höjd (metrisk) kniv | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Modell | PR 31 |
| Hastighet | 2000 rpm |
| Typ | Ringad propeller |
| Material | Rostfritt stål |