Läs mer
Bochem™ Stång i rostfritt stål
Produktkod. 10070911
Change view
Längd (metrisk):
1250 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
10070911 1250 mm
1 options
Produktkod. 10070911 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 5174
Beräknad leverans: 11-01-2027
Bochem™ Staven i rostfritt stål är tillverkad av rostfritt stål och för användning med stativbaser.
  • Rostfritt stål
Specifikationer
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 1250 mm
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm