Läs mer
Bochem™ Stavar i rostfritt stål
Längd (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Längd (metrisk) Stång:
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 18/10 Rostfri konstruktion
- Stång för stativbaser
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Längd (metrisk) Stång | 600 mm |
| Diameter (metrisk) Stång | 12 mm |
| Produkttyp | Stång i rostfritt stål |
| Trådstorlek | Utan tråd |
| För användning med (utrustning) | För stativbaser |
| Kvantitet | 1 st |