Läs mer
Bochem™ Stavar i rostfritt stål
Längd (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Längd (metrisk) Stång:
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rostfritt stål
- Kraftig
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 1500 mm |
| Längd (metrisk) Stång | 1500 mm |
| Diameter (metrisk) Stång | 12 dia. |
| För användning med (applikation) | Stativbaser |