Läs mer
Robin™ Stavar i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NF V 08-002 kompatibel och ISO 7218 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| För användning med (utrustning) | För 90 mm dia. Petrilåda |
| Antal ställ | 6 |
| Antal per förpackning | 1 förpackning |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Mått (L x B) | 345 x 230 mm |
| Mått (L x B x H) | 345 x 230 x 115 mm |
| Produkttyp | Ställ |
| Visa mer |