Läs mer
Robin™ Stavar i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NF V 08-002 kompatibel och ISO 7218 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | För 90 mm dia. Petrilåda |
| Antal ställ | 6 |
| Antal per förpackning | 6-pack |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Mått (L x B) | 115 x 115mm |
| Mått (L x B x H) | 115 x 115 x 113 mm |
| Längd (metrisk) | 115 mm |
| Visa mer |