Läs mer
Bochem™ Rollo transportvagn i rostfritt stål
Produktkod. 10562108
Change view
Mått (L x B):
400 x 400 mm
Produktkod. Mått (L x B)
10562108 400 x 400 mm
1 options
Produktkod. 10562108 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8004
Beräknad leverans: 15-12-2026
Specifikationer
Typ Rollo transportvagn
Bärande kapacitet (metrisk) 100 kg
Material Rostfritt stål
Mått (L x B) 400 x 400 mm
Mått (L x B x H) 400 x 400 x 810 mm
Höjd (metrisk) 810 mm
Längd (metrisk) 400 mm
Bredd (metrisk) 400 mm