Läs mer
Fisherbrand™ Rund nedsänkningskorg i rostfritt stål med handtag
Handla allt Fisherbrand Produkter
:
För Ultrasonic Bath S 50
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Korg |
| Djup (metriskt) | 575 mm |
| Diameter (metrisk) | 220 mm |
| För användning med (utrustning) | Ultraljudsenhet, Elmasonic S 50 R |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |