Läs mer
De Buyer™ Rostfritt stål rund bakverk Ring
Produktkod. 15962542
Change view
Diameter (metrisk):
18 cm
22 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk)
15962542 18 cm
15972542 22 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15962542 Leverantör De Buyer™ Leverantörsnummer 3989.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.55 SEK
    127.08 SEK / Paket med 1
    Save 31.47 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En rund bakverksring med raka, 4,5 cm höga kanter, idealisk för sammansättning av desserter som mousse och kallformning.
  • Högklassig ring i rostfritt stål
  • Ingen oxidation när den utsätts för låga temperaturer
  • Smidig och robust ring för enkel formfrigöring – den återgår alltid till sin ursprungliga form
  • Slät invändig yta för perfekta desserter
  • Två nitade och stora ergonomiska sidohandtag i gjutet rostfritt stål för ett bekvämt grepp
  • Perfekt riktade sidor, ingen förskjutning vid svetsning och minimalt ringläckage
  • Permanent märkning – storlek graverad på ringen för enkel identifiering
  • Går i frysen, djupfrysen, kylen, blastchiller och ugn
  • Hygienisk, tål diskmaskin
Specifikationer
Produkttyp Bakverk Ring
Material Rostfritt stål
Diameter (metrisk) 18 cm
För användning med (applikation) Kallformning, desserter
Höjd (metrisk) 4.5 cm
Inkluderar Graverad storleksmärkning
Form Rund