Läs mer
Digi-Sense RTD-sond med böjbar mantel
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
224,6 mm
330,2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- De första 3 tum av sondens spets får inte böjas.
- Tidskonstant: 3 sekunder eller mer
- Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
- Maximalt fel för sondmontering är± 1,1 °C + 0,12 % av avläsning under 300 °F,± 0,35 % av avläsningen över 300 °F.
- Alfakoefficienten är 0,003850 omega/omega/° C (DIN IEC 751).
- Motståndet vid ispunkten (0 °C) är 100 omega.
- Obs ! Tidskonstant är den tid som krävs för att nå 63,2 % av den nya avläsningen.
- För att avgöra hur lång tid det tar att nå 99 % av den nya avläsningen multiplicera tidskonstanten med fem.
- Obs : temperaturintervallet är endast för sondens spets.
- Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
- ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C)
- PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C)
- Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C)
- Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C)
- Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 224,6 mm |
| Produkttyp | RTD-sond |
| Längd (engelska) | 8,8 tum |
| Max. Temperatur (metrisk) | 500 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -50 °C |
| Temperaturområde (engelska) | -58 °F till 932 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C till +500 °C |