Läs mer
Digi-Sense RTD-sond med böjbar mantel
Produktkod. 11735759 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (metrisk):
224,6 mm
330,2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11735759 330,2 mm Varje
11725759 224,6 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11735759 Leverantör Digi-Sense Leverantörsnummer 0811799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2025.00 SEK
    1802.79 SEK / Paket med 1
    Save 222.21 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 22-02-2027
RTD Böjbara sädessonder är designade för att mäta temperatur i ett begränsat utrymme.
  • De första 3 tum av sondens spets får inte böjas.
  • Tidskonstant: 3 sekunder eller mer
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
  • Maximalt fel för sondmontering är± 1,1 °C + 0,12 % av avläsning under 300 °F,± 0,35 % av avläsningen över 300 °F.
  • Alfakoefficienten är 0,003850 omega/omega/° C (DIN IEC 751).
  • Motståndet vid ispunkten (0 °C) är 100 omega.
  • Obs ! Tidskonstant är den tid som krävs för att nå 63,2 % av den nya avläsningen.
    • För att avgöra hur lång tid det tar att nå 99 % av den nya avläsningen multiplicera tidskonstanten med fem.
  • Obs : temperaturintervallet är endast för sondens spets.
    • Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
      • ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C)
      • PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C)
      • Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C)
      • Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C)
Specifikationer
Längd (metrisk) 330,2 mm
Produkttyp RTD-sond
Längd (engelska) 13 tum
Max. Temperatur (metrisk) 500 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till 932 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +500 °C