Läs mer
asecos™ Säkerhetsbehållare i rostfritt stål
Produktkod. 17876536 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
20 l
Höjd (metrisk):
169,00 mm
241,00 mm
271,00 mm
280,00 mm
470,00 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk)
17876536 10 l 280,00 mm
17826476 5 l 169,00 mm
17806506 10 l 241,00 mm
17816406 20 l 271,00 mm
17846486 20 l 470,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17876536 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 36484
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Säkerhetsbehållaren i rostfritt stål är idealisk för säker distribution och dosering av brandfarliga vätskor.
  • Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för innehållsmärkning, med påfyllningskran gjord av rostfritt stål (1.4301)
  • Inkl. ventilation, NBR-tätningar och aluminiumskruvlock integrerad flamskydd och plastskyddsring
Specifikationer
Produkttyp Säkerhetsburk
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 l
Färg Grå
För användning med (applikation) Säker distribution och dosering av brandfarliga vätskor
Material Rostfritt stål
Kvantitet 1
Bredd (engelska) 6,69 tum.
Bredd (metrisk) 170.00 mm
Höjd (engelska) 11,02 tum.
Höjd (metrisk) 280,00 mm
Vikt (engelska) 6.61 lb.
Vikt (metrisk) 3 kg