Läs mer
asecos™ Säkerhetsbehållare i rostfritt stål
Produktkod. p-200003714 Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
20 l
Höjd (metrisk):
169,00 mm
241,00 mm
271,00 mm
280,00 mm
470,00 mm
Produktkod. 17826476
Brand: asecos™ 40090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerhetsbehållaren i rostfritt stål är idealisk för säker distribution och dosering av brandfarliga vätskor.
  • Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för innehållsmärkning, med påfyllningskran gjord av rostfritt stål (1.4301)
  • Inkl. ventilation, NBR-tätningar och aluminiumskruvlock integrerad flamskydd och plastskyddsring
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 l
Färg Grå
Material Rostfritt stål
Bredd (engelska) 9,61 tum.
Bredd (metrisk) 244.00 mm
Höjd (engelska) 6,65 tum.
Höjd (metrisk) 169,00 mm
Vikt (engelska) 5.29 lb.
Vikt (metrisk) 2.4 kg