Beskrivning
- Rostfritt stål AISI 316 Ti (1.4571), 0,6 mm tjocklek
- Tätningar av PTFE
- Handtag av pulverlackerat aluminium
- Förslutningsgänga 1 ¼tum.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Säkerhetsburk |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Färg | Silver |
| För användning med (applikation) | För transport och förvaring |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 235 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 111 mm |